Acetato de 2-(2-butoxietoxi)etilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
D0499-25ML D0499-500ML
TCIAD0499-25MLEA 16 EUR
TCIAD0499-25ML TCIAD0499-500ML
Acetato de 2-(2-butoxietoxi)etilo ≥98.0% (por GC)
Acetato de 2-(2-butoxietoxi)etilo
Formula: C₁₀H₂₀O₄
Pto. Ebullición: 247°C
Pto. de fusión: –32°C
Densidad: 0,973 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 124°C
Número MDL: MFCD00009458
Núm. CAS: 124-17-4
EINECS: 204-685-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d25ea0275f7af81671770dc76ffda92d36a36a14&vid=d25ea0275f7af81671770dc76ffda92d36a36a14&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %