Acetato de furfurilo ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Furan-2-ylmethyl acetate, Acetic acid furfuryl ester
A0903-25ML A0903-100ML
TCIAA0903-25MLEA 30 EUR
TCIAA0903-25ML TCIAA0903-100ML
Acetato de furfurilo ≥97.0% (por GC)
Acetato de furfurilo
Formula: C₇H₈O₃
MW: 140,14 g/mol
Pto. Ebullición: 175 °C (1013 hPa)
Densidad: 1,1176 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 65°C
Número MDL: MFCD00003251
Núm. CAS: 623-17-6
EINECS: 210-775-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fe051d5dad9c16d50471d9b5f5a6e943c64df61f&vid=fe051d5dad9c16d50471d9b5f5a6e943c64df61f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %