N-Trimetilsililacetamidato de trimetilsililo ≥80.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: BSA, Silyl Derivatisation, Trimethylsilyl N-(trimethylsilyl)acetimidate, Trimethylsilyl N-trimethylsilylacetamidate
B0511-10ML B0511-100ML
TCIAB0511-10MLEA 17 EUR
TCIAB0511-10ML TCIAB0511-100ML
N-Trimetilsililacetamidato de trimetilsililo ≥80.0% (por GC)
N-Trimetilsililacetamidato de trimetilsililo
Formula: C₈H₂₁NOSi₂
MW: 203,43 g/mol
Pto. Ebullición: 73°C
Pto. de fusión: ∼24 °C
Densidad: 0,82 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 42°C
Número MDL: MFCD00008270
Núm. CAS: 10416-59-8
EINECS: 233-892-7
UN: 2920
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=398d83b7a7918ced1e71e5c5e72278108f80ee5a&vid=398d83b7a7918ced1e71e5c5e72278108f80ee5a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 80.0 %
Effect test of TMS derivatization Effective as derivatization agent DL-Threonine