Viniltriclorosilano ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
T0407-25G T0407-500G T0407-100G
TCIAT0407-25GEA 16 EUR
TCIAT0407-25G TCIAT0407-500G TCIAT0407-100G
Viniltriclorosilano ≥98.0% (por GC)
Viniltriclorosilano
Formula: C₂H₃Cl₃Si
Pto. Ebullición: 92°C
Pto. de fusión: –95 °C
Densidad: 1,2426 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 18°C
Número MDL: MFCD00000482
Núm. CAS: 75-94-5
EINECS: 200-917-8
UN: 1305
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d24c0ef840c416e803ff40e53463bab12e7a1422&vid=d24c0ef840c416e803ff40e53463bab12e7a1422&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %