Etoxitrimetilsilano ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Trimethyl(ethoxy)silane
T1394-25ML T1394-250ML
TCIAT1394-25MLEA 29 EUR
TCIAT1394-25ML TCIAT1394-250ML
Etoxitrimetilsilano ≥98.0% (por GC)
Etoxitrimetilsilano
Formula: C₅H₁₄OSi
MW: 118,25 g/mol
Pto. Ebullición: 75°C
Pto. de fusión: –83 °C
Densidad: 0,7573 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: –18°C
Número MDL: MFCD00009069
Núm. CAS: 1825-62-3
EINECS: 217-370-6
UN: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=51728be01ee1bdf191b77338f2bb080ec2d0d749&vid=51728be01ee1bdf191b77338f2bb080ec2d0d749&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %