Indazol ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 1H-Indazol
I0278-1G I0278-5G
TCIAI0278-1GEA 25 EUR
TCIAI0278-1G TCIAI0278-5G
Indazol ≥99.0% (por GC)
Indazol
Formula: C₇H₆N₂
Pto. Ebullición: 270 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 147…149 °C
Densidad: 1,32 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00005691
Núm. CAS: 271-44-3
EINECS: 205-978-4
Índice Merck: 14,04936
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5c55c87bf69c708b411cba23ef768f62c372b86c&vid=5c55c87bf69c708b411cba23ef768f62c372b86c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 146.0 to 149.0 deg-C