Formiato de bencilo ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Formic acid benzyl ester
F0050-25G F0050-500G
TCIAF0050-25GEA 16 EUR
TCIAF0050-25G TCIAF0050-500G
Formiato de bencilo ≥95.0% (por GC)
Formiato de bencilo
Formula: C₈H₈O₂
MW: 136.15 g/mol
Pto. Ebullición: 201°C
Pto. de inflamación: 94°C
Número MDL: MFCD00014128
Núm. CAS: 104-57-4
EINECS: 203-214-4
Índice Merck: 14,01134
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %