Formiato de hexilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Formic acid hexyl ester, n-Hexyl formate
H1271-25ML H1271-500ML
TCIAH1271-25MLEA 16 EUR
TCIAH1271-25ML TCIAH1271-500ML
Formiato de hexilo ≥98.0% (por GC)
Formiato de hexilo
Formula: C₇H₁₄O₂
MW: 130,19 g/mol
Pto. Ebullición: 156°C
Pto. de fusión: –63°C
Densidad: 0,875 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 48°C
Número MDL: MFCD00046146
Núm. CAS: 629-33-4
EINECS: 211-087-1
UN: 3272
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6e06d3ba1a312902ed2737d827226d57c6060399&vid=6e06d3ba1a312902ed2737d827226d57c6060399&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %