N-Metilformamida ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Ácido fórmico metilamida
F0059-25G F0059-500G
TCIAF0059-25GEA 17 EUR
TCIAF0059-25G TCIAF0059-500G
N-Metilformamida ≥99.0% (por GC)
N-Metilformamida
Formula: C₂H₅NO
MW: 59,07 g/mol
Pto. Ebullición: 183°C
Pto. de fusión: -5°C
Densidad: 1,011 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 98°C
Número MDL: MFCD00003280
Núm. CAS: 123-39-7
EINECS: 204-624-6
Índice Merck: 14,06076
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5a560dc532404df3e63cc8a24531b916a0f4f7ed&vid=5a560dc532404df3e63cc8a24531b916a0f4f7ed&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %