Formiato de pentilo ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Formic acid amyl ester, Formic acid pentyl ester, Amyl formate
F0049-25ML F0049-500ML
TCIAF0049-25MLEA 17 EUR
TCIAF0049-25ML TCIAF0049-500ML
Formiato de pentilo ≥95.0% (por GC)
Formiato de pentilo
Formula: C₆H₁₂O₂
Pto. Ebullición: 130°C
Pto. de fusión: –73 °C
Densidad: 0,89 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 32°C
Número MDL: MFCD00040440
Núm. CAS: 638-49-3
EINECS: 211-340-6
UN: 1109
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=776e857046ad692a1cc144e1f8188b6d1d49a97b&vid=776e857046ad692a1cc144e1f8188b6d1d49a97b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %