Metoxitrimetilsilano ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Trimethyl(methoxy)silane
M0688-25ML M0688-250ML
TCIAM0688-25MLEA 24 EUR
TCIAM0688-25ML TCIAM0688-250ML
Metoxitrimetilsilano ≥98.0% (por GC)
Metoxitrimetilsilano
Formula: C₄H₁₂OSi
MW: 104,22 g/mol
Pto. Ebullición: 57°C
Densidad: 0,755 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: –30°C
Número MDL: MFCD00008344
Núm. CAS: 1825-61-2
EINECS: 217-369-0
UN: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4c38024f1fa4a16de76e2131e01a9da6e69176b8&vid=4c38024f1fa4a16de76e2131e01a9da6e69176b8&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %