Metacrilamida ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
M0077-25G M0077-500G
TCIAM0077-25GEA 17 EUR
TCIAM0077-25G TCIAM0077-500G
Metacrilamida ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Metacrilamida
Formula: C₄H₇NO
MW: 85,11 g/mol
Pto. Ebullición: 215 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 106…109 °C
Densidad: 1,053 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 103 °C
Número MDL: MFCD00008018
Núm. CAS: 79-39-0
EINECS: 201-202-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f88c08d84ba1a0e95b36d0e355c10f43936deb1c&vid=f88c08d84ba1a0e95b36d0e355c10f43936deb1c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Bromination Method) min. 98.0 %
Melting point 109.0 to 113.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency