Octiltriclorosilano ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
O0168-25G O0168-250G
TCIAO0168-25GEA 136 EUR
TCIAO0168-25G TCIAO0168-250G
Octiltriclorosilano ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Octiltriclorosilano
Formula: C₈H₁₇Cl₃Si
Pto. Ebullición: 229°C
Densidad: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 96°C
Número MDL: MFCD00000488
Núm. CAS: 5283-66-9
EINECS: 226-112-1
UN: 1801
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=63e1d99b739f825884a20fbd096d49f451a77f1d&vid=63e1d99b739f825884a20fbd096d49f451a77f1d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %