Ácido fenoxiacético ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-Phenoxyacetic acid
P0107-25G P0107-500G
TCIAP0107-25GEA 16 EUR
TCIAP0107-25G TCIAP0107-500G
Ácido fenoxiacético ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido fenoxiacético
Formula: C₈H₈O₃
MW: 152,15 g/mol
Pto. Ebullición: 285°C
Pto. de fusión: 98…100 °C
Densidad: 1,36 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00004296
Núm. CAS: 122-59-8
EINECS: 204-556-7
Índice Merck: 14,07254
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=05a497ecc28946f4095cfd3cdf2156cb6c4b0e99&vid=05a497ecc28946f4095cfd3cdf2156cb6c4b0e99&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 99.0 to 102.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity