Fenilpropiolato de etilo ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
P0814-25G P0814-5G
TCIAP0814-25GEA 121 EUR
TCIAP0814-25G TCIAP0814-5G
Fenilpropiolato de etilo ≥97.0% (por GC)
Fenilpropiolato de etilo
Formula: C₁₁H₁₀O₂
Pto. Ebullición: 103°C
Pto. de fusión: 60 °C
Densidad: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 110°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00009185
Núm. CAS: 2216-94-6
EINECS: 218-703-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f39d5287942192ddce1030631f1c597eb88225c3&vid=f39d5287942192ddce1030631f1c597eb88225c3&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %