Fenilpropiolato de metilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
M2080-25G M2080-5G
TCIAM2080-25GEA 409 EUR
TCIAM2080-25G TCIAM2080-5G
Fenilpropiolato de metilo ≥98.0% (por GC)
Fenilpropiolato de metilo
Formula: C₁₀H₈O₂
Pto. Ebullición: 103°C
Pto. de fusión: 26 °C
Densidad: 1,083 g/cm³ (25 °C)
Número MDL: MFCD00041685
Núm. CAS: 4891-38-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=179c0b035dfb3fa3b575e796d9de4957e0395074&vid=179c0b035dfb3fa3b575e796d9de4957e0395074&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %