Bromuro de N,N,N-trimetilanilinio ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Bromuro de feniltrimetilamonio
P0243-25G P0243-500G P0243-100G
TCIAP0243-25GEA 20 EUR
TCIAP0243-25G TCIAP0243-500G TCIAP0243-100G
Bromuro de N,N,N-trimetilanilinio ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Bromuro de N,N,N-trimetilanilinio
Formula: C₉H₁₄BrN
MW: 216,12 g/mol
Pto. de fusión: 214 °C
Número MDL: MFCD00011788
Núm. CAS: 16056-11-4
EINECS: 240-202-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=45d0e3ecea0f8007ef0b453ac823b59ec0adbaf3&vid=45d0e3ecea0f8007ef0b453ac823b59ec0adbaf3&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency