Cloruro de N,N,N-trimetilanilinio ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)

Proveedor: TCI
Peligro

P0244-25G P0244-500G P0244-100G
TCIAP0244-25GEA 16 EUR
TCIAP0244-25G TCIAP0244-500G TCIAP0244-100G
Cloruro de N,N,N-trimetilanilinio ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Cloruro de N,N,N-trimetilanilinio
Formula: C₉H₁₄ClN
Pto. de fusión: 246…247 °C
Número MDL: MFCD00011790
Núm. CAS: 138-24-9
EINECS: 205-319-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=11b43b550cb24c08a226f710fd2b200983978051&vid=11b43b550cb24c08a226f710fd2b200983978051&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR