Propionato de etbenciloilo ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
P0501-25ML
P0501-500ML
TCIAP0501-25MLEA
17
EUR
TCIAP0501-25ML
TCIAP0501-500ML
Propionato de etbenciloilo ≥99.0% (por GC)
Propionato de etbenciloilo
Formula:
C₁₀H₁₂O₂ Pto. Ebullición: 222°C Densidad: 1,029 to 1.033 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 108°C |
Número MDL:
MFCD00027003 Núm. CAS: 122-63-4 EINECS: 204-559-3 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |