Propionato de propilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Propionic acid propyl ester
P0511-25ML P0511-500ML
TCIAP0511-25MLEA 16 EUR
TCIAP0511-25ML TCIAP0511-500ML
Propionato de propilo ≥98.0% (por GC)
Propionato de propilo
Formula: C₆H₁₂O₂
MW: 116.16 g/mol
Pto. Ebullición: 122°C
Pto. de inflamación: 27°C
Número MDL: MFCD00009373
Núm. CAS: 106-36-5
EINECS: 203-389-7
UN: 3272
ADR: 3 III
Índice Merck: 14,07867
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b9ce4cfa8ca10e74e4fb1ff9314ecdd666ab10b5&vid=b9ce4cfa8ca10e74e4fb1ff9314ecdd666ab10b5&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %