Ácido propiolico ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
P0497-25G P0497-5G
TCIAP0497-25GEA 274 EUR
TCIAP0497-25G TCIAP0497-5G
Ácido propiolico ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Ácido propiolico
Formula: C₃H₂O₂
Pto. Ebullición: 58°C
Pto. de fusión: 18 °C
Densidad: 1,136 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 58°C
Número MDL: MFCD00004360
Núm. CAS: 471-25-0
EINECS: 207-437-8
UN: 2920
ADR: 8,II
Índice Merck: 14,07821
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=272daf1fe80474b2ecf8afe9ba282e0b0fbce593&vid=272daf1fe80474b2ecf8afe9ba282e0b0fbce593&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Light orange to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %