Propiolato de etilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Ethyl propynoate, 2-Propynoic acid ethyl ester, Ethyl acetylenecarboxylate, Propiolic acid ethyl ester
P0529-25ML P0529-5ML
TCIAP0529-25MLEA 114 EUR
TCIAP0529-25ML TCIAP0529-5ML
Propiolato de etilo ≥98.0% (por GC)
Propiolato de etilo
Formula: C₅H₆O₂
MW: 98,1 g/mol
Pto. Ebullición: 119°C
Pto. de fusión: 9 °C
Densidad: 0,9788 g/cm³ (4 °C)
Pto. de inflamación: 25°C
Número MDL: MFCD00009184
Núm. CAS: 623-47-2
EINECS: 210-795-8
UN: 3272
ADR: 3,III
Índice Merck: 14,03846
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=01895050f409b64d03b793aa47a09af69812152b&vid=01895050f409b64d03b793aa47a09af69812152b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %