Propiolato de metilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
P0528-25ML P0528-5ML
TCIAP0528-25MLEA 131 EUR
TCIAP0528-25ML TCIAP0528-5ML
Propiolato de metilo ≥98.0% (por GC)
Propiolato de metilo
Formula: C₄H₄O₂
Pto. Ebullición: 102°C
Densidad: 1,196 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 10°C
Número MDL: MFCD00008572
Núm. CAS: 922-67-8
EINECS: 213-083-5
UN: 3272
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=eb64dd76ac8ff5bd0f37a3b79a6e6fde0c8e4cc1&vid=eb64dd76ac8ff5bd0f37a3b79a6e6fde0c8e4cc1&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %