Cloruro de piridinio ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Piridina HCl
P1637-25G P1637-500G P1637-100G
TCIAP1637-25GEA 16 EUR
TCIAP1637-25G TCIAP1637-500G TCIAP1637-100G
Cloruro de piridinio ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Cloruro de piridinio
Formula: C₅H₆ClN
Pto. Ebullición: 222,5 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 144 °C
Densidad: 1,34 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012802
Núm. CAS: 628-13-7
EINECS: 211-027-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2d3f3a74d07f3a2bd6b286da8a788df6fa680368&vid=2d3f3a74d07f3a2bd6b286da8a788df6fa680368&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %