Fluoruro de tetrametilamonio tetrahidrato ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
T2754-25G T2754-5G
TCIAT2754-25GEA 71 EUR
TCIAT2754-25G TCIAT2754-5G
Fluoruro de tetrametilamonio tetrahidrato ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Fluoruro de tetrametilamonio tetrahidrato
Formula: C₄H₁₂FN·4H₂O
MW: 165.21 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00149968
Núm. CAS: 17787-40-5
EINECS: 206-769-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b1cc1043d0319517a332a63c48bc5e4f1f740448&vid=b1cc1043d0319517a332a63c48bc5e4f1f740448&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Water 40.0 to 45.0 %
TMAF-HF max. 2.0 %