Tiazol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
T0185-25G T0185-5G
TCIAT0185-25GEA 158 EUR
TCIAT0185-25G TCIAT0185-5G
Tiazol ≥98.0% (por GC)
Tiazol
Formula: C₃H₃NS
MW: 85,13 g/mol
Pto. Ebullición: 118°C
Pto. de fusión: –34 °C
Densidad: 1,2 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 26°C
Número MDL: MFCD00005315
Núm. CAS: 288-47-1
EINECS: 206-021-3
UN: 1993
ADR: 3,III
Índice Merck: 14,09307
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0b1459f9331b8e7563d017e3430fe6f813ddc850&vid=0b1459f9331b8e7563d017e3430fe6f813ddc850&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %