Ácido trans-ciclohexano-1,2-dicarboxílico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Ácido trans-1,2-ciclohexanodicarboxílico
C0474-25G C0474-500G
TCIAC0474-25GEA 91 EUR
TCIAC0474-25G TCIAC0474-500G
Ácido trans-ciclohexano-1,2-dicarboxílico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido trans-ciclohexano-1,2-dicarboxílico
Formula: C₈H₁₂O₄
MW: 172.18 g/mol
Pto. Ebullición: 339
Número MDL: MFCD00001464
Núm. CAS: 2305-32-0
EINECS: 218-975-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=28277d3259051534782262f4119421a7b9e4d280&vid=28277d3259051534782262f4119421a7b9e4d280&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 225.0 to 232.0 deg-C