Ácido crotónico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
C0416-25G C0416-100G
TCIAC0416-25GEA 22 EUR
TCIAC0416-25G TCIAC0416-100G
Ácido crotónico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido crotónico
Formula: C₄H₆O₂
Pto. Ebullición: 185°C
Pto. de fusión: 71…72 °C
Densidad: 1,02 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 90 °C
Número MDL: MFCD00002701
Núm. CAS: 107-93-7
EINECS: 203-533-9
UN: 2823
ADR: 8,III
Índice Merck: 14,02597
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=467683da81015d8f2dfcbb88fb8aae740abe94c1&vid=467683da81015d8f2dfcbb88fb8aae740abe94c1&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 71.0 to 73.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency