Crotonato de etilo ≥98.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Peligro

Sinónimos: trans-Crotonato de etilo

C0418-25ML C0418-500ML
TCIAC0418-25MLEA 28 EUR
TCIAC0418-25ML TCIAC0418-500ML
Crotonato de etilo ≥98.0% (por GC)
Crotonato de etilo
Formula: C₆H₁₀O₂
MW: 114,14 g/mol
Pto. Ebullición: 143 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –79 °C
Densidad: 0,9208 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 39°C
Número MDL: MFCD00009289
Núm. CAS: 623-70-1
EINECS: 210-808-7
UN: 1862
ADR: 3,II
Índice Merck: 14,02597
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=87f42fde61a41a0e6d5de01456b3cb8fa56165a5&vid=87f42fde61a41a0e6d5de01456b3cb8fa56165a5&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR