Crotonato de metilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
C0419-25ML C0419-500ML C0419-100ML
TCIAC0419-25MLEA 29 EUR
TCIAC0419-25ML TCIAC0419-500ML TCIAC0419-100ML
Crotonato de metilo ≥98.0% (por GC)
Crotonato de metilo
Formula: C₅H₈O₂
Pto. Ebullición: 120°C
Densidad: 0,95 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 29°C
Número MDL: MFCD00009287
Núm. CAS: 623-43-8
EINECS: 210-793-7
UN: 3272
ADR: 3,III
Índice Merck: 14,02597
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8f93639708b76340e21828a58182b43181edcf99&vid=8f93639708b76340e21828a58182b43181edcf99&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %