Ácido trans-2-hexenoico ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
H0383-25G H0383-250G
TCIAH0383-25GEA 45 EUR
TCIAH0383-25G TCIAH0383-250G
Ácido trans-2-hexenoico ≥98.0% (por GC)
Ácido trans-2-hexenoico
Formula: C₆H₁₀O₂
MW: 114,14 g/mol
Pto. Ebullición: 118°C
Pto. de fusión: 32 °C
Densidad: 0,946 g/cm³ (45 °C)
Número MDL: MFCD00002705
Núm. CAS: 13419-69-7
EINECS: 236-528-5
UN: 3261
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=48f633555afd462afe595c8b3e28903dc14ab4f3&vid=48f633555afd462afe595c8b3e28903dc14ab4f3&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %