Ácido trans-2-pentenoico ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
Sinónimos:
(E)-Pent-2-enoic acid, 2-Pentenoic acid
P0345-25ML
P0345-5ML
TCIAP0345-25MLEA
123
EUR
TCIAP0345-25ML
TCIAP0345-5ML
Ácido trans-2-pentenoico ≥95.0% (por GC)
Ácido trans-2-pentenoico
Formula:
C₅H₈O₂ Pto. Ebullición: 97°C Densidad: 0,9903 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 102°C |
Número MDL:
MFCD00002704 Núm. CAS: 13991-37-2 EINECS: 237-791-9 UN: 3265 ADR: 8,III |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |