trans-Cinamaldehído ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
C0352-25ML C0352-500ML
TCIAC0352-25MLEA 16 EUR
TCIAC0352-25ML TCIAC0352-500ML
trans-Cinamaldehído ≥98.0% (por GC)
trans-Cinamaldehído
Formula: C₉H₈O
Pto. Ebullición: 252 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: -8°C
Densidad: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 129°C
Número MDL: MFCD00007000
Núm. CAS: 14371-10-9
Índice Merck: 14,02297
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c5239c6e52473c74871574276574883fc3da4213&vid=c5239c6e52473c74871574276574883fc3da4213&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %