Tris(4-metoxifenil)fosfina ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
Tris(p-methoxyphenyl)phosphine
T0861-25G
T0861-5G
TCIAT0861-25GEA
230
EUR
TCIAT0861-25G
TCIAT0861-5G
Tris(4-metoxifenil)fosfina ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Tris(4-metoxifenil)fosfina
Formula:
C₂₁H₂₁O₃P MW: 352.37 g/mol Pto. Ebullición: 446 Pto. de fusión: 135 |
Número MDL:
MFCD00014896 Núm. CAS: 855-38-9 EINECS: 212-723-0 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Yellow to Orange powder to crystal |
Purity (Iodometric Titration) | min. 97.0 % |
Melting point | 130.0 to 135.0 deg-C |