Tris(dietilamino)fosfina ≥90.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
T1309-25ML T1309-5ML
TCIAT1309-25MLEA 116 EUR
TCIAT1309-25ML TCIAT1309-5ML
Tris(dietilamino)fosfina ≥90.0% (por GC)
Tris(dietilamino)fosfina
Formula: C₁₂H₃₀N₃P
Pto. Ebullición: 245°C
Densidad: 0,89 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 26°C
Número MDL: MFCD00009041
Núm. CAS: 2283-11-6
EINECS: 218-920-8
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=97e24f43b66a4f76624136459122f3abfbc66d23&vid=97e24f43b66a4f76624136459122f3abfbc66d23&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %