Tris(pentafluorofenil)fosfina ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
T2484-1G T2484-5G
TCIAT2484-1GEA 36 EUR
TCIAT2484-1G TCIAT2484-5G
Tris(pentafluorofenil)fosfina ≥95.0% (por GC)
Tris(pentafluorofenil)fosfina
Formula: C₁₈F₁₅P
Número MDL: MFCD00079654
Núm. CAS: 1259-35-4
EINECS: 215-021-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1831d1f45dfa9dd897cd171537096f3585540009&vid=1831d1f45dfa9dd897cd171537096f3585540009&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 114.0 to 118.0 deg-C