2,2,2-Trifluoro-N-(trimetilsilil)acetimidato de trimetilsililo ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: BSTFA
B0830-25ML B0830-5ML B0830-100ML
TCIAB0830-25MLEA 90 EUR
TCIAB0830-25ML TCIAB0830-5ML TCIAB0830-100ML
2,2,2-Trifluoro-N-(trimetilsilil)acetimidato de trimetilsililo ≥95.0% (por GC)
2,2,2-Trifluoro-N-(trimetilsilil)acetimidato de trimetilsililo
Formula: C₈H₁₈F₃NOSi₂
MW: 257.4 g/mol
Pto. Ebullición: 142°C
Pto. de fusión: -41
Pto. de inflamación: 24°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00008269
Núm. CAS: 25561-30-2
EINECS: 247-103-9
UN: 2924
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c99fa185b97f6241bc433a6ee06039fdd3d44d9b&vid=c99fa185b97f6241bc433a6ee06039fdd3d44d9b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %