Ortoformiato de trimetilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
O0068-25ML
O0068-500ML
TCIAO0068-25MLEA
17
EUR
TCIAO0068-25ML
TCIAO0068-500ML
Ortoformiato de trimetilo ≥98.0% (por GC)
Ortoformiato de trimetilo
Formula:
C₄H₁₀O₃ MW: 106,12 g/mol Pto. Ebullición: 100°C Pto. de fusión: –53 °C Densidad: 0,9691 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 15°C |
Número MDL:
MFCD00008483 Núm. CAS: 149-73-5 EINECS: 205-745-7 UN: 3272 ADR: 3,II Índice Merck: 14,06884 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...