Cloruro de trimetilamonio ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
T0465-25G T0465-500G T0465-100G
TCIAT0465-25GEA 18 EUR
TCIAT0465-25G TCIAT0465-500G TCIAT0465-100G
Cloruro de trimetilamonio ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Cloruro de trimetilamonio
Formula: C₃H₁₀ClN
Pto. de fusión: 273…278 °C
Densidad: ~ 1 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00012478
Núm. CAS: 593-81-7
EINECS: 209-810-0
Índice Merck: 14,09710
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=19818a7238f3eb96dc279d9e0af30bcc07a1cbff&vid=19818a7238f3eb96dc279d9e0af30bcc07a1cbff&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 % (calcd.on anh.substance)
Solubility in Water almost transparency
Water max. 3.0 %