Bromuro de trimetilsulfonio ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Trimethylsulphoniumbromide
T1771-100G T1771-25G
TCIAT1771-100GEA 84 EUR
TCIAT1771-100G TCIAT1771-25G
Bromuro de trimetilsulfonio ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Bromuro de trimetilsulfonio
Formula: C₃H₉BrS
MW: 157,07 g/mol
Pto. de fusión: 203 °C
Densidad: 1,67 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00051367
Núm. CAS: 3084-53-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=eec675f6833ae147654b96778f835e3420c784e3&vid=eec675f6833ae147654b96778f835e3420c784e3&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water very faint turbidity