Ioduro de trimetilsulfonio ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
T1056-25G
T1056-500G
TCIAT1056-25GEA
25
EUR
TCIAT1056-25G
TCIAT1056-500G
Ioduro de trimetilsulfonio ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Ioduro de trimetilsulfonio
Formula:
C₃H₉IS MW: 204.07 g/mol |
Número MDL:
MFCD00011632 Núm. CAS: 2181-42-2 EINECS: 218-555-4 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Potassium iodate Method) | min. 98.0 % |
Melting point | 200.0 to 206.0 deg-C |