N-Feniletilenodiamina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
P1101-10G P1101-25G
TCIAP1101-10GEA 113 EUR
TCIAP1101-10G TCIAP1101-25G
N-Feniletilenodiamina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
N-Feniletilenodiamina
Formula: C₆H₅NHCH₂CH₂NH₂
Pto. Ebullición: 263°C
Densidad: 1,047 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 113 °C
Número MDL: MFCD00008162
Núm. CAS: 1664-40-0
EINECS: 216-773-4
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ef7d433395dc27fa9b1e326b00a7f7e13055296c&vid=ef7d433395dc27fa9b1e326b00a7f7e13055296c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific gravity (20/20) 1.0460 to 1.0480