Cloruro de (4-clorofenil)acetilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 2-(4-Chlorophenyl)acetyl chloride, 4-Chlorobenzeneacetyl chloride
C2313-25G C2313-100G
TCIAC2313-25GEA 73 EUR
TCIAC2313-25G TCIAC2313-100G
Cloruro de (4-clorofenil)acetilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Cloruro de (4-clorofenil)acetilo
Formula: (C₆H₄Cl)CH₂COCl
MW: 189.04 g/mol
Pto. Ebullición: 129°C
Número MDL: MFCD00037111
Núm. CAS: 25026-34-0
EINECS: 246-571-1
UN: 3265
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d52bc378c840276c8da00c08256412622f7470e9&vid=d52bc378c840276c8da00c08256412622f7470e9&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %