(S)-(-)-Citronelal ≥96.0% (por GC)

Proveedor: TCI

C1454-25ML C1454-5ML
TCIAC1454-25MLEA 113 EUR
TCIAC1454-25ML TCIAC1454-5ML
(S)-(-)-Citronelal ≥96.0% (por GC)
(S)-(-)-Citronelal
Formula: C₁₀H₁₈O
MW: 154,25 g/mol
Pto. Ebullición: 84 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –63 °C
Densidad: 0,85 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 75°C
Número MDL: MFCD00075588
Núm. CAS: 5949-05-3
EINECS: 227-707-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c9153d67808308143c06750c8d64288138d60e4a&vid=c9153d67808308143c06750c8d64288138d60e4a&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
Specific rotation [a]20/D -13.0 to -18.0 deg (neat)

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR