2-(2-Metoxietoxi)etanol ≥99.0% (por GC) estabilizado
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 2-(2-Methoxyethoxy)ethanol, Diethylene glycol methyl ether
Estabilización: estabilizado con BHT/Ionol
M0537-25ML M0537-500ML
TCIAM0537-25MLEA 16 EUR
TCIAM0537-25ML TCIAM0537-500ML
2-(2-Metoxietoxi)etanol ≥99.0% (por GC) estabilizado
2-(2-Metoxietoxi)etanol
Formula: C₅H₁₂O₃
MW: 120.15 g/mol
Pto. Ebullición: 193°C
Pto. de fusión: -65
Pto. de inflamación: 105°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002871
Núm. CAS: 111-77-3
EINECS: 203-906-6
Índice Merck: 14,06037
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1e68b16eed9412582cc2e6035884b3ffb27f9186&vid=1e68b16eed9412582cc2e6035884b3ffb27f9186&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %