2,2'-(Etilendioxi)dietanol ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
T0428-25G
T0428-500G
TCIAT0428-25GEA
16
EUR
TCIAT0428-25G
TCIAT0428-500G
2,2'-(Etilendioxi)dietanol ≥99.0% (por GC)
2,2'-(Etilendioxi)dietanol
Formula:
C₆H₁₄O₄ Pto. Ebullición: 276°C Pto. de fusión: –7 °C Densidad: 1,125 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 174°C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002880 Núm. CAS: 112-27-6 EINECS: 203-953-2 Índice Merck: 14,09670 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |