N,N'-Dietiletilendiamina ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
D0287-25ML D0287-5ML
TCIAD0287-25MLEA 106 EUR
TCIAD0287-25ML TCIAD0287-5ML
N,N'-Dietiletilendiamina ≥95.0% (por GC)
N,N'-Dietiletilendiamina
Formula: C₆H₁₆N₂
Pto. Ebullición: 150°C
Pto. de fusión: –11 °C
Densidad: 0,811 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 33°C
Número MDL: MFCD00009033
Núm. CAS: 111-74-0
EINECS: 203-902-4
UN: 2685
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f4be3f60b1a219182a15ae063a47ba174b574bab&vid=f4be3f60b1a219182a15ae063a47ba174b574bab&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %