Tolueno-3,4-ditiol ≥97.0% (by GC, titration analysis)

Proveedor: TCI
Peligro

Sinónimos: 3,4-Toluenedithiol, 4-Methyl-1,2-dimercaptobenzene, 1,2-Dimercapto-4-methylbenzene, 4-Methylbenzene-1,2-dithiol

T0266-1G T0266-25G T0266-5G
TCIAT0266-1GEA 27 EUR
TCIAT0266-1G TCIAT0266-25G TCIAT0266-5G
Tolueno-3,4-ditiol ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Tolueno-3,4-ditiol
Formula: C₇H₈S₂
MW: 156,27 g/mol
Pto. Ebullición: 137°C
Pto. de fusión: 30…32 °C
Densidad: 1,18 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00004844
Núm. CAS: 496-74-2
EINECS: 207-828-3
Índice Merck: 14,09531
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=da37b6f373026fec1bff13a5891221fa67feb206&vid=da37b6f373026fec1bff13a5891221fa67feb206&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White or Colorless to Light orange to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Iodometric Titration) min. 97.0 %
Solubility in Sodium hydroxide solution almost transparency
Sensitiveness to pass test

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR