(±)-1,2-Octanodiol ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
O0277-25G O0277-400G
TCIAO0277-25GEA 30 EUR
TCIAO0277-25G TCIAO0277-400G
(±)-1,2-Octanodiol ≥96.0% (por GC)
(±)-1,2-Octanodiol
Formula: C₈H₁₈O₂
Pto. Ebullición: 243 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 36 °C
Número MDL: MFCD00010738
Núm. CAS: 1117-86-8
EINECS: 214-254-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d85cee1271962a539af9ebec17cfc301d9700733&vid=d85cee1271962a539af9ebec17cfc301d9700733&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %