Alcohol 3,5-dibenciloxibencílico ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
D2651-25G D2651-5G
TCIAD2651-25GEA 263 EUR
TCIAD2651-25G TCIAD2651-5G
Alcohol 3,5-dibenciloxibencílico ≥98.0% (por GC)
Alcohol 3,5-dibenciloxibencílico
Formula: C₂₁H₂₀O₃
Pto. de fusión: 85 °C
Número MDL: MFCD01863236
Núm. CAS: 24131-31-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=51c83db5db9d6e2e26228e58a9b0c6e81d392833&vid=51c83db5db9d6e2e26228e58a9b0c6e81d392833&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 79.0 to 83.0 deg-C